MABC632
Anti-MAP3K5 Antibody, clone 2E4
ascites fluid, clone 2E4, from mouse
Sinônimo(s):
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5, Apoptosis signal-regulating kinase 1, ASK-1, MAPK/ERK kinase kinase 5, MEK kinase 5, MEKK 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP3K5(4217)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected MAP3K5 in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected MAP3K5 in HeLa cells.
ELISA: A representative lot detected MAP3K5 in ELISA (Direct).
Optimal working dilutions must be determined by end user
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MAP3K5 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HepG2 cell lysate