A3861
Anti-Palladin (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PALLD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~140 kDa (another band at 90 kDa)
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μL using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using human HeLa cells
western blot: 1:250-1:500 using whole extracts of human HeLa cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PALLD(23022)
mouse ... Palld(72333)
Descrição geral
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2