Key Documents
MABC40
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-LAMP-2, clone ABL-93
clone ABL-93, from rat
Sinônimo(s):
lysosomal-associated membrane protein 2, CD107 antigen-like family member B, CD107b antigen
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ABL-93, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lamp2(16784)
Descrição geral
A proteína 2 de membrana associada ao lisossoma (LAMP-2) é uma proteína altamente glicosolada pertencente à família de proteínas de membrana associadas ao lisossoma. Este grupo de proteínas compõe uma porção significativa da membrana lisossômica e são considerados mediadores cruciais para a adesão celular, interagindo com receptores de carboidratos. A LAMP-2 é um componente profuso e crítico da membrana lisossômica, pois tem sido implicada no desempenho de um papel na biogênese lisossômica. Também parece estar envolvida em estágios posteriores de fagocitose e autofagia, onde pode atuar para proteger a membrana lisossômica de ser digerida, auxiliar na transdução de sinal, moderar os níveis de acidez no ambiente lisossômico e participar da adesão. Mutações na expressão de LAMP-2 têm sido associadas a doenças de armazenamento lisossômico ou LSDs, juntamente com a doença de Danon, um distúrbio ligado ao X caracterizado por miopatia esquelética, retardo mental e cardiomiopatia hipertrófica.
Especificidade
Este anticorpo reconhece LAMP-2.
Imunogênio
Glicoproteínas purificadas de células NIH/3T3, correspondentes a LAMP-2 de camundongo.
Aplicação
Análise por imunoprecipitação: Este anticorpo demonstrou imuno-precipitação LAMP-2 em células HaNIH , (Chen, 1985).
Análise por imunofluorescência: Esse anticorpo demonstrou detectar LAMP-2 no cérebro de camundongos (Ferguson, 2009).
Categoria de pesquisa
Apoptose e câncer
O anticorpo anti-LAMP-2, clone ABL-93, é um anticorpo contra LAMP-2 para uso em WB, IP e IF.
Subcategoria de pesquisa
Apoptose - adicional
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisado de células NIH/3T3.
Análise por Western Blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou LAMP-2 em 10 µg de lisado de células NIH/3T3.
Descrição-alvo
~ 80 kDa de peso molecular observado. O PM calculado é de 45 kDa. LAMP-2 é fortemente glicosoado e tem sido observado rotineiramente em PM′s de 80-120 kDa com base em dados de publicação (Chen, 1985; Ferguson, 2009).
forma física
Formato: Purificado
IgG2aκ monoclonal de rato purificada em tampão contendo 0,1 M de Tris-Glicina (pH 7,4), 150 mM de NaCl com 0,05% de azida sódica.
Protein G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de célula NIH/3T3
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Debashis Dutta et al.
Cell reports, 40(2), 111058-111058 (2022-07-14)
This study underlines the importance of treadmill exercise in reducing α-synuclein (α-syn) spreading in the A53T brain and protecting nigral dopaminergic neurons. Preformed α-syn fibril (PFF) seeding in the internal capsule of young A53T α-syn mice leads to increased spreading
Abhilash P Appu et al.
Journal of inherited metabolic disease, 42(5), 944-954 (2019-04-27)
Mutations in at least 13 different genes (called CLNs) underlie various forms of neuronal ceroid lipofuscinoses (NCLs), a group of the most common neurodegenerative lysosomal storage diseases. While inactivating mutations in the CLN1 gene, encoding palmitoyl-protein thioesterases-1 (PPT1), cause infantile
Imene Jaadane et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(12), 3453-3466 (2017-07-01)
Ageing and alteration of the functions of the retinal pigment epithelium (RPE) are at the origin of lost of vision seen in age-related macular degeneration (AMD). The RPE is known to be vulnerable to high-energy blue light. The white light-emitting