208910
Anti-Calreticulin (405-417) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
monkey, human, mouse, canine, hamster, bovine, rat, porcine
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Immunohistochemistry (see comments)
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Wada, I., et al. 1997. EMBO J. 16, 5420.
Nauseef, W.F., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 4741.
Jethmalani, S.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23603.
Smith, M.J., and Koch, G.L.E. 1989. EMBO J.8, 3581.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1