MABC1824
Anti-phospho-MYO10 (Ser1060/1062/1066) Antibody, clone 2C10-6
Sinônimo(s):
Unconventional myosin-10, Unconventional myosin-X
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C10-6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 237.35 kDa
observed mol wt ~260 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... MYO10(4651)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate U20S cells transfected with GFP-MYO10.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected phospho-MYO10 (Ser 1060/1062/1066) in U20S cells stably transfected with GFP-MYO10, but not in lysate from cells with MYO10 knockout.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected p-MYO10 (Ser1060/1062/1066) in Immunocytochemistry application (Pozo, F. M., et al. (2021). Sci Adv. 7(38); eabg6908).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected p-MYO10 (Ser1060/1062/1066) in Western Blotting application (Pozo, F. M., et al. (2021). Sci Adv. 7(38); eabg6908).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1