MABC1823
Anti-CD271/p75NTR Antibody, clone G4B1
Sinônimo(s):
CD271, Gp80-LNGFR, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 16, p75 ICD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
G4B1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 45.18 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... NGFR(4804)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in HPCM2 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CD271/p75NTR in one million HPCM2 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CD271 in Immunocytochemistry applications (Fujii, K., et al. (2022). Cancer Sci. 113(8):2878-2887).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD271 in Flow Cytometry applications (Fujii, K., et al. (2022). Cancer Sci. 113(8):2878-2887).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CD271/p75NTR in Immunohistochemistry applications (Fujii, K., et al. (2022). Cancer Sci. 113(8):2878-2887).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD271 in Western Blotting applications (Fujii, K., et al. (2022). Cancer Sci. 113(8):2878-2887).
ELISA Analysis: A representative lot detected CD271 in ELISA applications (Fujii, K., et al. (2022). Cancer Sci. 113(8):2878-2887).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1