05-446
Anti-p75NTR (Neurotrophin Receptor) Antibody, clone ME20.4
clone A16/17, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
p75 Low Affinity Neurotrophin Receptor, NGFR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A16/17, monoclonal
reatividade de espécies
monkey, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NGFR(4804)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Kinases & Phosphatases
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1