Documentos Principais
SAB2108496
Sigma-Aldrich
Anti-VDAC1
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti- VDAC-1, Anti-PORIN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
31 kDa
reatividade de espécies
sheep, human, guinea pig, dog, bovine, rabbit, horse, mouse, rat
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão
NM_003374
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VDAC1(7416)
Descrição geral
The previously assigned protein identifier Q5FVE7 has been merged into P21796. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human VDAC1
Ações bioquímicas/fisiológicas
The voltage-dependent anion-selective channel 1 (VDAC1) functions as a channel in membranous structures for the outer mitochondrial membrane, the cell membrane, endosomes, caveolae, the sarcoplasmatic reticulum, synaptosomes, and post-synaptic density fraction. A major function of VDAC1 in the plasma membrane is that of a NADH(-ferricyanide) reductase that may be involved in the maintenance of cellular redox homeostasis.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: SAKVNNSSLIGLGYTQTLKPGIKLTLSALLDGKNVNAGGHKLGLGLEFQA
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)