MABC1176M
Anti-Bax Antibody, clone 6A7
clone 6A7, from mouse
Sinônimo(s):
Apoptosis regulator BAX, Bcl-2-like protein 4, Bcl2-L-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6A7, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BAX(581)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Bax in Immunofluorescence applications (Xin, M., et. al. (2014). Nat Commun. 5:4935).
Immunoprecipitation Analysis:A representative lot detected Bax in Immunoprecipitation applications (Xin, M., et. al. (2014). Nat Commun. 5:4935; Hsu, Y.T., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(17):10777-83).
Qualidade
Immunoprecipitation Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Bax in THP-1 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1