MAB899
Anti-HIV Nef Antibody, clone AG11
clone AG11, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AG11, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... TARBP1(6894)
Especificidade
Aplicação
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
ELISA (1:100000) when tested against recombinant HIV-1IIIB Nef. For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used.
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2