Documentos Principais
SML3625
Sigma-Aldrich
BAY-069
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4-Chloro-3-(o-tolyloxy)naphthalen-1-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 3-(5-chloro-4-(2-methyl-phenoxy)-bicyclo[4.4.0]deca-1(6),2,4,7,9-pentaen-2-yl)-6-(trifluoro-methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-2,4-dione, BAY 069, BAY069
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H14ClF3N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
446.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
BAY-069 is a non-cytotoxic (anti-proliferation IC50 >47 μM using 6 cell lines), potent and selective branched chain amino acid (BCAA) transaminase (BCAT) inhibitor (BCAT1/2 IC50 = 27/130 nM; glutamic-oxaloacetic transaminase GOT1/2 IC50 >50 μM) with good selectivity over a panel of 30 kinases, 30 proteases and 77 other targets. BAY-069 upregulates BCAAs in high BCAT1-expressing U-87 MG and high BCAT2-expressing MDA-MB-231 (IC50 = 358 and 874 nM, respectively) with good pharmacokinetics and oral bioavailability in rats in vivo.
Orally available, non-cytotoxic, potent and selective branched chain amino acid (BCAA) transaminase 1/2 (BCAT1 & BCAT2) inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)