PZ0234
PF-543 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R)-1-[[4-[[3-Methyl-5-[(phenylsulfonyl)methyl]phenoxy]methyl]phenyl]methyl]-2-pyrrolidinemethanol hydrochloride, (R)-(1-(4-((3-Methyl-5-(phenylsulfonylmethyl)phenoxy)methyl)benzyl)pyrrolidin-2-yl)methanol hydrochloride, PF-05144543 hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to light brown
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]Cl.CC1=CC(OCC2=CC=C(CN3[C@@H](CO)CCC3)C=C2)=CC(CS(C4=CC=CC=C4)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C27H31NO4S.ClH/c1-21-14-24(20-33(30,31)27-7-3-2-4-8-27)16-26(15-21)32-19-23-11-9-22(10-12-23)17-28-13-5-6-25(28)18-29;/h2-4,7-12,14-16,25,29H,5-6,13,17-20H2,1H3;1H/t25-;/m1./s1
chave InChI
WNKWAZFYPZMDGJ-VQIWEWKSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)