MAB88917
Anti-Vitronectin Antibody, clone 8E6(LJ8)
clone 8E6(LJ8), Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Serum spreading factor, S-protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8E6(LJ8), monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VTN(7448)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Immunocytochemistry: 5-20 μg/mL
ELISA: 5-20 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2