MAB88916
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 3E3
Sinônimo(s):
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Fibronectin Frag Antibody, cell attachment fragment, clone 3E3, clone 3E3, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA
Inactivation or inhibition studies in cell culture.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2