Documentos Principais
MAB8251
Sigma-Aldrich
Mistura de anticorpos anti-influenza A, nucleoproteínas, clones A1, A3
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A1, monoclonal
A3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1 (A3)
IgG2a (A1)
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Todos os subtipos de influenza A (H1N1, H2N2 e H3N2 e H5N1). Específica para o antígeno de nucleoproteína. Não foi observada reação cruzada com influenza B, parainfluenza 1, 2 ou adenovírus nem VSR.
Imunogênio
Mistura de influenza A.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
Esta mistura de anticorpos anti-influenza A, nucleoproteínas, clones A1, A3 é validada para uso em imunofluorescência para detectar a influenza A.
Imunofluorescência indireta a 1:100-1:1000.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais
forma física
Líquido ascítico sem conservantes.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a -20 °C a partir da data de envio. Separe alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Lâminas de controle de influenza, número de catálogo 5010-5
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no Certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Recipients of vaccine against the 1976 "swine flu" have enhanced neutralization responses to the 2009 novel H1N1 influenza virus.
McCullers, JA; Van De Velde, LA; Allison, KJ; Branum, KC; Webby, RJ; Flynn, PM
Clinical Infectious Diseases null
Higher level of replication efficiency of 2009 (H1N1) pandemic influenza virus than those of seasonal and avian strains: kinetics from epithelial cell culture and computational modeling.
Mitchell, H; Levin, D; Forrest, S; Beauchemin, CA; Tipper, J; Knight, J; Donart et al.
Journal of virology null
Maren Eggers et al.
Infectious diseases and therapy, 7(2), 249-259 (2018-04-11)
Recent virus epidemics and rising antibiotic resistance highlight the importance of hygiene measures to prevent and control outbreaks. We investigated the in vitro bactericidal and virucidal efficacy of povidone-iodine (PVP-I) 7% gargle/mouthwash at defined dilution against oral and respiratory tract
Tissue tropism of a Thailand strain of high-pathogenicity avian influenza virus (H5N1) in tissues of naturally infected native chickens (Gallus gallus), Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) and ducks (Anas spp.).
Chongmas Antarasena, Rungtiva Sirimujalin, Porntip Prommuang, Stuart D Blacksell et al.
Avian Pathology : Journal of the W.V.P.A null
Rapidly produced SAM(?) vaccine against H7N9 influenza is immunogenic in mice.
Hekele, A; Bertholet, S; Archer, J; Gibson, DG; Palladino, G; Brito, LA; Otten et al.
Emerging microbes & infections null