Documentos Principais
MAB5580
Sigma-Aldrich
Anti-Arrestin Antibody, visual
ascites fluid, Chemicon®
Sinônimo(s):
S-antigen, rod arrestin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, pig, bovine, goat, sheep
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SAG(6295)
Descrição geral
Visual arrestin is a 48 kDa protein expressed exclusively in retinal photoreceptor cells where it regulates light-dependent signal transduction through G protein-coupled receptor (rhodopsin) activation. Visual arrestin is the major pathogenetic autoantigen in human autoimmume imflammatory eye disease.
Especificidade
Visual arrestin. The antibody has not been tested for reactivity to arrestin in other tissues.
Imunogênio
Porcine visual arrestin.
Aplicação
Detect Arrestin using this Anti-Arrestin Antibody, visual validated for use in IH, IP & WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Sensory & PNS
Western blot: 48kDa
Immunohistochemistry
Immunopurification of arrestin
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Ascites fluid. Liquid.
Armazenamento e estabilidade
Maintain -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1