MAB5424
Anti-Prion Protein Antibody
Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
PrP, CD230
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
sheep, mouse, mule deer, bovine, elk
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRNP(5621)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry: 1:100-1:500. Epitope must be re-exposed in fixed tissue by pretreatment of tissue using one of the following procedures:
a. formic acid for 10 minutes at room temperature
b. hydrolytic autoclaving
c. heat induced epitope retrieval
ELISA: 1:20,000-1:50,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2