901029
Polyvinyl alcohol (PVA) printing filament
1.75 mm
Sinônimo(s):
AquaSolve™, PVA filament
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Filament diameter: 1.75 ± 0.05 mm
Filament roundness: ≥95%
Melt flow rate: 14-20 g/10 min
Melt temperature: ± 163 °C
Print temperature: ±180-205 °C
Specific gravity: 1.23 g/cc
Spool Hub Diameter: 52 mm
Spool Size (D x H): 200 mm x 55 mm
Viscat softening temperature: ± 60.2 °C
Formulário
solid (filament)
cor
colorless
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
chave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)