AB5058
Anti-Prion Protein Antibody, NT, a.a. 78-97
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
PrP, CD230
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRNP(5621)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blots: >1:2,000
ELISA: >1:35,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1