MAB5412
Anti-Indoleamine 2,3-dioxygenase Antibody, clone 10.1
clone 10.1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IDO1(3620)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot of this antibody worked on lightly fixed tissues; Triton X-100 treatment only in the block, not with primary antibody. High temperature antigen retrieval is recommended.
Western blot:
Recognizes a 42-45kDa band in IFN-gamma treated human HeLa cell lines. Mouse IDO runs slightly smaller in blots than human IDO.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualidade
Western blot:
1:500 dilution of this lot detected IDO on 10 μg of untreated and IFN gamma treated HeLa lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
IFN-gamma stimulated human peripheral blood lymphocytes, HeLa lysates.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2