MABF850
Anti-IDO-1 Antibody, clone 4B7 | MABF850
clone 4B7, from mouse
Sinônimo(s):
Indoleamine 2,3-dioxygenase 1, IDO-1, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ido1(15930)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected IDO-1 immunoreactivity in acetone-fixed frozen colon tissue sections from wild-type, but not Ido1-knockout mice (Courtesy of Dr. Sunil Thomas, Lankenau Institute for Medical Research, Wynnewood, PA).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected IDO-1 immunoreactivity in acetone-fixed frozen colon and epididymis tissue sections from wild-type, but not Ido1-knockout mice by fluorescent immunohistochemistry (Courtesy of Dr. Sunil Thomas, Lankenau Institute for Medical Research, Wynnewood, PA).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IDO-1 in epididymis and colon tissue extracts from wild-type, but not Ido1-knockout mice (Thomas, S., et al. (2014). J. Cell. Biochem. 115(2):391-396).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected IDO-1 immunoreactivity in multiple acetone-fixed frozen tissue sections from wild-type, but not Ido1-knockout mice, including epididymis, colon, heart, liver, and 4T1-metastasized lung tissue sections (Thomas, S., et al. (2014). J. Cell. Biochem. 115(2):391-396).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected IDO-1 in mouse kidney tissue.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1