MAB5264
Anti-Nerve Growth Factor Receptor (p75) Antibody, clone 8211
clone 8211, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
NGF-Receptor p75, Low Affinity NGF Receptor, NGFR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8211, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NTF3(4908)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: 5-10 μg/mL
Immunohistochemistry on paraffin sections: Cattoretti, Blood 81:1726-1738, 1993. http://www.bloodjournal.org/cgi/reprint/81/7/1726.pdf
Western Blot: 1ug/mL
Immunoabsorptive purification of NGF-receptors
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2