MAB5256X
Anti-Neurofilament H Antibody, clone NE14, Alexa Fluor™ 488 Conjugated
clone NE14, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
200 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet H protein, neurofilament, heavy polypeptide, neurofilament, heavy polypeptide 200kDa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NE14, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, pig, porcine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFH(4744)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
5-10 µg/mL on frozen brain tissue. Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat Cortex Cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2