MAB5232
Anti-Presenilin-1 Antibody, loop, a.a. 263-378, CT, clone PS1-loop
ascites fluid, clone PS1-loop, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-ACNINV3, Anti-AD3, Anti-FAD, Anti-PS1, Anti-S182
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PS1-loop, monoclonal
reatividade de espécies
rat, primate, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSEN1(5663)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot of this antibody was used in IC.Acetone or methanol fixed cells; or lightly fixed 2.5-3% PFA (5-10′ RT).
Immunohistochemistry:
A previous lot was used on 3% paraformaldehyde fixed tissue. Works on paraffin embedded tissue sections if fixed with PLP, acetone or other light fixations; 10% formalin fixation is untested.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used in IP.
Western blot:
Recognizes a protein of approximately 18-20 kD, and occasionally there is a doublet (the top band of which is phosphorylated).
Optimal working dilutions must be determined by the end user
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PRESENILIN-1 on 10 μg of PC12 lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1