MAB447
Anti-ER-alpha Antibody, clone AER314
ascites fluid, clone AER314, Chemicon®
Sinônimo(s):
ER, ER1, Estradiol Receptor, ER-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AER314, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, rabbit, bovine, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
Especificidade
AFFINITY:
0.8 nM
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation (human)
Immunohistochemistry (mouse): faint staining
Immunohistochemistry (human): reactive on paraffin embedded sections after microwaving. *Some cytoplasmic staining may be seen.
Final working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1