MAB4381C3
Anti-TRA-1-81 Antibody, clone TRA-1-81, Cy3 conjugate
clone TRA-1-81, from mouse, CY3 conjugate
Sinônimo(s):
Podocalyxin, GCTM-2 antigen, Gp200, Podocalyxin-like protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TRA-1-81, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PODXL(5420)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TRA-1-81 in H9 human embryonic stem cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
H9 human embryonic stem cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2