MAB4419A4
Anti-OCT-4 [POU5F1] Antibody, clone 7F9.2, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 7F9.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
POU domain class 5, transcription factor 1, Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, Oct-4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F9.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5F1(18999)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2