MAB4369
Anti-SRF [Serum Response Factor] Antibody, clone 1E1
clone 1E1, from mouse
Sinônimo(s):
serum response factor (c-fos serum response element-binding transcription factor)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELK3(2004)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Neural Stem Cells
Qualidade
Western Blotting: Recommended working dilution is 0.5 µg/mL.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1