MAB348B
Anti-Alzheimer Precursor Protein A4 Antibody, clone 22C11, Biotin Conj. | MAB348B
clone 22C11, from mouse, biotin conjugate
Sinônimo(s):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta, C99, Beta-amyloid protein 42, Beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
22C11, monoclonal
reatividade de espécies
rat, pig
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Alzheimer Precursor Protein A4 in adult rat brain tissue.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Alzheimer Precursor Protein A4 in rat E18 primary cortex cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat E18 primary cortex cells
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2