MAB3307
Anti-MMP-1 Antibody, a.a. 332-350 hMMP1, clone 41-1E5
clone 41-1E5, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Fibroblast Collagenase, Interstitial Collagenase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
41-1E5, monoclonal
reatividade de espécies
rabbit, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP1(4312)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on PLP fixed, paraffin-embedded tissues 5-20μg/ml. PLP fixation required for best results. Antibody also reacts with frozen tissues. Reactivity on tradional formalin fixed tissue is poor. Microwave antigen retrieval is recommended
ElA
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Cervical carcinoma
SKBr-3 cell lysate
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2