AB770
Anti-TIMP-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
bovine, rat, ferret, sheep, horse, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TIMP1(7076)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunohistochemistry: frozen and 4%PFA fixed paraffin sections: 5-20μg/mL enzymatic detection.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2