MAB3083
Anti-Calpain Antibody, small subunit of µ- or m-Calpains (Calpain I or II), clone P1
ascites fluid, clone P1, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-CALPAIN4, Anti-CANP, Anti-CANPS, Anti-CAPN4, Anti-CDPS, Anti-CSS1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P1, monoclonal
reatividade de espécies
human, bovine
não deve reagir com
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAPNS1(826)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1