Key Documents
MAB2515
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type III Antibody, clone 3G4
ascites fluid, clone 3G4, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL3A1(1281)
Especificidade
Monoclonal antibody MAB2515 recognizes human type III collagen. Specifically binds within the triple helical domain of human collagen type III. No cross-reactivity with bovine collagen type III or human collagen types I, II, IV, V, and VII.
Aplicação
Anti-Collagen Type III Antibody, clone 3G4 detects level of Collagen Type III & has been published & validated for use in ELISA, IF & IP.
ELISA
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
forma física
Liquid containing 0.1% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Maintain frozen at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months after date of receipt.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany