MAB2170
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, HU-4E6
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Huntingtin Protein Antibody, a.a. 1247-1646, clone HU-4E6, ascites fluid, clone HU-4E6, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HU-4E6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot (recombinant protein, not suitable for the natural Huntingtin) : 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry on frozen and microwave oven treated paraffin sections (human): 1:500-1:5,000
Immunocytochemistry on transfected cells: 1:500-1:5,000
Immunoprecipitation: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
forma física
Armazenamento e estabilidade
During shipment, small volumes of antibody will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For antibodies with volumes of 200 μl or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado