MAB5490-I
Anti-Huntingtin Antibody, a.a. 115-129 Antibody, clone 5HU-1H6
Sinônimo(s):
Anti-Huntingtin, Clone 5HU-1H6 Anti-Huntingtin, Huntingtin Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5HU-1H6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 347.6 kDa
observed mol wt ~350 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminus
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTT(3064)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysates from HEK293 cells transiently overexpressing Huntingtin protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected Huntingtin in lysates from HEK293 cells transiently overexpressing Huntingtin protein.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Huntingtin protein in Western Blotting application. (Miller, J.P., et al. (2010). Neuron. 67(2):199-212; Lunke, A. et al. (2002). Mol Cell. 10(2):259-69; Ratovitski, T., et al. (2007). Cell Cycle. 6(23):2970-81; Michels Thompson, L., et al. (2009). J Cell Biol. 187(7):1083-99; Juenemann, K., et al. (2011). Neurotox Res.;20(2):120-33).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Huntingtin protein in Immunohistochemistry application. (Lunke, A. et al. (2002). Mol Cell. 10(2):259-69).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Huntingtin protein in Immunofluorescence application. (Juenemann, K., et al. (2011). Neurotox Res.;20(2):120-33).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Huntingtin protein in Immunocytochemistry application. (Miller, J.P., et al. (2010). Neuron. 67(2):199-212; Lunke, A. et al. (2002). Mol Cell. 10(2):259-69).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2