ABN903
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Huntington disease protein, HD protein
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Huntingtin, from rabbit, purified by affinity chromatography
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTT(3064)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected Huntingtin in human cerebral cortex and human Huntington′s diseased brain tissues.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash