MAB2015
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, EFG-4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Cartilage Proteoglycan Antibody, adult, clone EFG-4, ascites fluid, clone EFG-4, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EFG-4, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, canine, pig, chicken, human, sheep, rabbit
não deve reagir com
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACAN(176)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Immunohistochemistry: 1:50 - 250
ELISA: 1:250 - 1: 2500
RIA: 1:20,000 - 1:40,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.I/
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1