MAB19310-C
Anti-Aggrecan Antibody, MMP Cleaved, clone AF-28, Ascites Free
clone AF-28, from mouse
Sinônimo(s):
Aggrecan core protein, MMP-cleaved, Cartilage-specific proteoglycan core protein, MMP-cleaved, Chondroitin sulfate proteoglycan 1, MMP-cleaved, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, MMP-cleaved, CSPCP, MMP-cleaved
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AF-28, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, porcine, human, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACAN(176)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected MMP-cleaved aggrecan in paraffin-embedded tibia sections from both wild-type mice and mice with decreased MMP-13 expression (Zhou, X., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 107(29):12919-12924).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a higher level of MMP-generated FFGV fragments in osteoarthritis/osteoarthritic (OA) cartilage than in normal cartilage samples (Struglics, A., and Hansson, M. (2012). Biochem. J. 446(2):213-223).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MMPs-digested G2 fragment from recombinant G1-G2, but not undigested, elastase- or trypsin-digested fragments (Mercuri, F.A., et al. (1999). J. Biol. Chem. 274(45):32387-32395).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MMP-13-digested fragments from human, pig, bovine and rat, but not shark, aggrecan. Clone AF-28 did not detect undegraded aggrecan (Fosang, A.J., et al. (1996). FEBS Lett. 380(1-2):17-20).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected in vitro generated aggrecan fragments by MMPs, as well as various aggrecan fragments in arthritis patients-derived synovial fluids (Fosang, A.J., et al. (1995). Biochem. J. 310( Pt 1):337-343).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MMP-cleaved aggrecan in 10 µg of human chondrocyte tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1