Key Documents
P1552
Sigma-Aldrich
Phytatray
L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm, PETG, sterile; γ-irradiated
Sinônimo(s):
Bandeja de crescimento de plantas, Bandeja de cultura de plantas, Cultura de plantas Phytatray
About This Item
Código UNSPSC:
41161500
NACRES:
NB.22
Materiais
PETG
esterilidade
sterile; γ-irradiated
C × L × A
11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm
aplicação(ões)
agriculture
Descrição geral
Essas bandejas são recipientes estéreis e descartáveis para cultura de células vegetais feita de PETG. Elas são ideais para diversas aplicações em culturas de células vegetais, como triagem de alto rendimento.
Embalagem
Embalados com tampas estéreis e bandeja/estojo em cada caixa.
Informações legais
Phytatray is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Viktoriya Coneva et al.
Plant physiology, 175(1), 376-391 (2017-08-11)
Thicker leaves allow plants to grow in water-limited conditions. However, our understanding of the genetic underpinnings of this highly functional leaf shape trait is poor. We used a custom-built confocal profilometer to directly measure leaf thickness in a set of
Rodrigo A Gutiérrez et al.
Genome biology, 8(1), R7-R7 (2007-01-16)
Carbon (C) and nitrogen (N) metabolites can regulate gene expression in Arabidopsis thaliana. Here, we use multi-network analysis of microarray data to identify molecular networks regulated by C and N in the Arabidopsis root system. We used the Arabidopsis whole