MAB1683
Anti-Ankyrin Antibody, clone Ank016
clone Ank016, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Ank016, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, rabbit, pig, mouse, bovine, canine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANK1(286)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
ELISA: 1:1000
Immunoprecipitation: 1:100
Immunocytochemistry, using 2% paraformaldehyde fixation; higher fixation (i.e. 4% PFA can be problematic) 1:100; light fixation 5-10′ RT usually; permeabilize lightly with 0.1% triton X-100 as protein is intracellular.
Flow cytometry: 1:500
Immunohistochemistry: 1:100; light fixations suggested; PLP or mild zinc formalin recommended.
RIA: 1:5000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2