MAB1586
Anti-NMDAR1 Antibody, (all splice variants), clone R1JHL
clone R1JHL, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-GluN1, Anti-NDHMSD, Anti-NDHMSR, Anti-NMD-R1, Anti-NMDA1, Anti-NMDAR1, Anti-NR1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R1JHL, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
Not specified
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunoprecipitation: 3 μg per 200 μg of lysate will quantitatively precipitate all the NMDA R1 in 200 μg of rat brain lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1