Documentos Principais
MAB1564
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-transportador de serotonina, clone 17-7A4
clone 17-7A4, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
17-7A4, monoclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
Reconhece o transportador de serotonina.
Imunogênio
Transportador de serotonina de ratos, proteína de fusão N-terminal/GST (aa 1-85).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte o transportador de serotonina usando este anticorpo transportador anti-serotonina, clone 17-7A4, validado para uso em IH.
Imuno-histoquímica: 0,5-1,0 μg/ml em tecido cerebral e adrenal fixado com paraformaldeído. Não foi testado em tecido embebido em parafina. Não recomendado para uso em Western Blot. As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Neurotransmissores e receptores
Marcadores neuronais e gliais
forma física
Formato: Purificado
Proteína de imunoglobulina A de camundongo purificada em fosfato de sódio 20 mM, NaCl 250 mM, pH. 7,6, com azida sódica a 0,1% como conservante.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a 2–8 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Modulation of the trafficking of the human serotonin transporter by human alpha-synuclein.
Christophe Wersinger, Milan Rusnak, Anita Sidhu
The European Journal of Neuroscience null
P Brown et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(5), 1952-1963 (2000-02-24)
Dopamine release in the nucleus accumbens (NAc) has been implicated as mediating the rewarding effects of stimulant drugs; however, recent studies suggest that 5-HT release may also contribute. In an effort to assess the role of 5-HT in drug-mediated reward
A L Halberstadt et al.
Neuroscience, 147(1), 207-223 (2007-05-18)
It is well known that the dorsal raphe nucleus (DRN) sends serotonergic and nonserotonergic projections to target regions in the brain stem and forebrain, including the vestibular nuclei. Although retrograde tracing studies have reported consistently that there are differences in
Coexpression of serotonin and nitric oxide in the raphe complex: cortical versus subcortical circuit.
Yuefeng Lu,Kimberly L Simpson,Kristin J Weaver,Rick C S Lin
Anatomical Record (Hoboken, N.J. : 2007) (2007)
Normal development of serotonergic neurons in mice lacking S100B.
Hiroshi Nishiyama, Masaaki Takemura, Takehiro Takeda, Shigeyoshi Itohara
Neuroscience Letters null