AB1594P
Anti-Serotonin Transporter Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neuronal & Glial Markers
Cell pellets are resuspended in 100 μL lysis buffer (25 mM Tris, pH 7.6, 150 mM NaCl, 1 μg/mL aprotonin, 10 μg/mL leupeptin, 1 mM phenylmethylsulfonylfluoride, 1 mM sodium orthovanadate, 1 mM EDTA, and 1% Triton X-100). Samples were incubated for 1 hour at 4°C and were pelleted at high speed for 10 minutes at 4°C, and 100 μg protein per sample was subjected to 10% sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis.
ELISA: 1:100,000 primary EIA using immunogen only (50-100 ng SERT peptide (Catalog Number AG297)/well). Not tested on purified protein at the stated dilutions.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2