AB5066P
Anti-Norepinephrine Transporter Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
NET
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A5(9152)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA: 1:10,000-1:100,000 (50-100 ng immunogen peptide/well) Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2