AB120
Anti-Norepinephrine Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Arterenol, Noradrenaline
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530)
Descrição geral
The host of physiological changes activated by a stressful event are unleashed in part by activation of a nucleus in the brain stem called the locus ceruleus. This nucleus is the origin of most norepinephrine pathways in the brain. Neurons using norepinephrine as their neurotransmitter project bilaterally from the locus ceruleus along distinct pathways to the cerebral cortex, limbic system, and the spinal cord, among other projections.
Especificidade
The cross-reactivities were determined using either ELISA or RIA techniques, at concentration/unconjugated or conjugated amino acid concentration at half displacement.
Compound Cross-reactivity
Noradrenaline-G-BSA 1.0
Octopamine-G-BSA 0.032
Dopamine-G-BSA 0.016
Adrenaline-G-BSA 0.006
Noradrenaline 0.0002
L-Dopa-G-BSA 0.0002
p-Tryamine-G-BSA 0.0002
*The antisera was also tested for specificity using the free-floating PAP technique on rat locus coeruleus.
Abbreviations:
(BSA)= Bovine serum albumin
G)= Glutaraldehyde
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2