AB10514P
Anti-Serotonin Transporter Antibody
1 mg/mL, from rabbit
Sinônimo(s):
solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4, sodium-dependent serotonin transporter, serotonin transporter, Solute carrier family 6 member 4, Na+/Cl- dependent serotonin transporter, 5HT transporter, 5-hydroxytryptamine tr
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade da espécie (prevista por homologia)
sheep (100% homology), rat (100% homology), bovine (100% homology), monkey (100% homology), human (100% homology), horse (100% homology), mouse (100% homology), chimpanzee (100% homology)
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTT(3064)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Western Blot : Human lung lysate.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1