MAB1553
Anti-Titin Antibody, clone 9B9
culture supernatant, clone 9B9, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-CMD1G, Anti-CMPD4, Anti-EOMFC, Anti-HMERF, Anti-LGMD2J, Anti-LGMDR10, Anti-MYLK5, Anti-SALMY, Anti-TMD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9B9, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TTN(7273)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blotting: 1:10-1:20
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
forma física
Armazenamento e estabilidade