MAB1120
Anti-Insulin-like Growth Factor-1 Receptor Antibody, α-subunit, clone 24-31
clone 24-31, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
IGF-IR, CD221
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
24-31, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGF1R(3480)
Especificidade
Weakly reacts with Rabbit.
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (Use Protein G): 2μg antibody/mg protein lysate.
Immunohistochemistry (Frozen and formalin/paraffin): Use antibody at 2-4ug/mL for 30 min. at room temperature. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 1 mM EDTA, pH 8.0, for 10-20 min. followed by cooling at room temperature for 20 minutes. Please note that EDTA is better than citrate for epitope unmasking.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
Insulin/Energy Signaling
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2