Documentos Principais
SAB4700674
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Blood Group A antibody produced in mouse
clone HE-193, culture supernatant, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HE-193, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
agglutination assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The antibody HE-193 recognizes human blood group A (monofucosyl and difucosyl A antigens with chain types 1 and 2, A antigens with chain types 3, 4, 5, 6) and Forssman antigen.
Imunogênio
Mixture of erythrocytes of group A1 and glycoprotein fraction isolated from saliva of secretors with blood group A.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in high glucose Dulbecco′s modified Eagle´s Medium (DMEM) with stable glutamine, with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)