Merck
Todas as fotos(12)
Documentos Principais
IQ70XXPKIT
Milli-Q
Kit de purificação de água ultrapura Milli-Q® IQ 7010/15
new
greener alternative
For Milli-Q® IQ 7010 and 7015 ultrapure water systems.
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Altura
39.5 cm (15.5 in.)
entrada
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
compatibilidade
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Esse kit de purificação de água inclui:
Dois cartuchos de pré-tratamento IPAK Gard® 10/15 compostos por um filtro plissado para a remoção de partículas, minerais e coloides e um bloco de carbono para a remoção do cloro livre. Isso protege a membrana de osmose reversa (OR) e melhora o desempenho do sistema.
  • O cartucho de polimento IPAK Quanta® para água pura Elix® contém o inovador meio de troca iônica "IQnano" para a remoção de íons até níveis residuais, além de carvão ativado sintético de alta qualidade que tem como alvo traços de contaminantes orgânicos.
  • Filtro de ventilação do tanque para proteger a água pura (Tipo 2) armazenada de contaminantes transportados pelo ar. Ele contém carvão ativado, cal sodada e um filtro de membrana para evitar que o ar impuro entre no tanque.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação DfS.
Aplicação
Para os sistemas de água ultrapura Milli-Q® IQ 7010/15
  • Este kit combina dois cartuchos de pré-tratamento IPAK Gard®, que protegem as membranas de OR, e um cartucho de polimento IPAK Quanta® para água de alimentação Elix®, que garante a produção consistente de água ultrapura
  • O filtro de ventilação do tanque protege a água pura armazenada de contaminantes transportados pelo ar
Características e benefícios
  • As etiquetas e-Sure permitem a conexão por RFID com o sistema, para um monitoramento contínuo do status dos consumíveis, gerenciamento de dados e rastreabilidade total
  • Fornecido com uma tampa de drenagem por cartucho, para remover o excesso de água e reduzir o peso dos cartuchos esgotados no momento do descarte
  • 63% dos fornecedores de peças para o cartucho IPAK Gard® e 78% dos fornecedores de peças para o cartucho IPAK Quanta® incluídos neste kit são certificados pelo sistema de gestão ambiental ISO 14001
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany